Drukuj
diwodorofosforan sodu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
28013.264EA 546 PLN
28013.264 28013.366
diwodorofosforan sodu ≥98%, GPR RECTAPUR®
diwodorofosforan sodu
Formuła: NaH₂PO₄
Temp. topnienia: ∼650 °C
Gęstość: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003527
Numer CAS: 7558-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm