Drukuj
diwodorofosforan sodu, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06370.0050 1.06370.0250
1.06370.0050EA 719 PLN
1.06370.0050 1.06370.0250
diwodorofosforan sodu, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
diwodorofosforan sodu
Formuła: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Temp. topnienia: ∼650 °C
Gęstość: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003527
Numer CAS: 7558-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 850 g/l (20 °C)
Molar Mass 119.98 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
pH 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)