diwodorofosforan sodu ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 96%
CAS No.: 7558-80-7
Molecular Formula: H2NaO4P
Formula Weight: 119.98
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00003527
Formuła:
NaH₂PO₄ Temp. topnienia: ∼650 °C Gęstość: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003527 Numer CAS: 7558-80-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Klasyfikacja Merck : 14,8660 |