Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
28026.292EA 502 PLN
28026.292 28026.361 28026.260 28026.460
wodoroortofosforan (V) disodu ≥99%, GPR RECTAPUR®
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Temp. topnienia: 250
Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm