Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu, bezwodny, EMSURE® (0.2 - 1 mm) for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06559.0500 1.06559.9025
1.06559.0500EA 437 PLN
1.06559.0500 1.06559.9025
wodoroortofosforan (V) disodu, bezwodny, EMSURE® (0.2 - 1 mm) for analysis, Supelco®
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)