Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu, Millipore®
Dostawca: Merck Millipore Calbiochem
567547-1 567547-250
567547-1EA 1610 PLN
567547-1 567547-250
wodoroortofosforan (V) disodu, Millipore®
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805