wodoroortofosforan (V) disodu, anhydrous ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
13437.30
13437.A1
13437.A7
13437.30EA
209
PLN
13437.30
13437.A1
13437.A7
wodoroortofosforan (V) disodu, anhydrous ≥99.0% ACS
wodoroortofosforan (V) disodu
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7558-79-4
Molecular Formula: HNa2O4P
Formula Weight: 141.98
Physical Form: Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00003496
Formuła:
Na₂HPO₄ MW: 141.96 g/mol Temp. topnienia: 250 Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003496 Numer CAS: 7558-79-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Klasyfikacja Merck : 14,8659 |