Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu 99+% ACS suitable for buffer solutions
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
424375000 424370025 424370100
ACRO424375000EA 318 PLN
ACRO424375000 ACRO424370025 ACRO424370100
wodoroortofosforan (V) disodu 99+% ACS suitable for buffer solutions
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or granular powder
Loss on drying ≤0.2 % (105°C)
pH 8.7 to 9.3 (5 % solution at 25.0°C)
Titration excess HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %