Kwas ortofosforowy(V) ≥99.0% (by titrimetric analysis), crystallised, Puriss. p.a., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
79622-500G
79622-1KG
79622-25KG
79622-500GEA
320
PLN
79622-500G
79622-1KG
HONC79622-25KG
Kwas ortofosforowy(V) ≥99.0% (by titrimetric analysis), crystallised, Puriss. p.a., Fluka™
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ Temp. topnienia: 42 °C Gęstość: 1,880 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 3453 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Melting point | 38 - 42 °C |
Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 1 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 1 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 1 ppm |
Copper (Cu) | Max. 1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 1 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 1 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 5 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 30 ppm |
Phosphite,Hypoph. (H₃PO₃) | Max. 500 ppm |
KMnO₄ reducing matter (as O) | Max. 20 ppm |
Vapor Pressure | 5 mmHg ( 25 °C) |