Kwas fosfonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Phosphonic acid
A11189.0B
A11189.0I
A11189.30
A11189.0BEA
866
PLN
A11189.0B
A11189.0I
A11189.30
Kwas fosfonowy ≥98%
Kwas fosfonowy
Purity: 98+%
CAS No.: 13598-36-2
Molecular Formula: H3PO3
Formula Weight: 82.00
Odour: Odourless
Melting Point: 74°
Boiling Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,7346
UN No.: 2834
MDL No.: MFCD00137258
Formuła:
H₃O₃P MW: 82 g/mol Temp. Wrzenia: 200 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.651 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00137258 Numer CAS: 13598-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-066-7 Jednostka: 2834 ADR: 8 III |