Drukuj
Kwas fosfonowy 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phosphonic acid
201150020 201155000 201150010 201150100
ACRO201150020EA 1190 PLN
ACRO201150020 ACRO201155000 ACRO201150010 ACRO201150100
Kwas fosfonowy 98%, extra pure
Kwas fosfonowy
Formuła: H₃O₃P
MW: 82 g/mol
Temp. topnienia: 73 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137258
Numer CAS: 13598-36-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-066-7
Jednostka: 2834
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm