Kwas fosfonowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 13598-36-2
Molecular Formula: H3PO3
Formula Weight: 82.00
Physical Form: Crystalline
Density: 1.651
Melting Point: 74°
Boiling Point: 200° dec.
Solubility: Soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,7346
UN No.: 2834
MDL No.: MFCD00137258
Formuła:
H₃O₃P Temp. Wrzenia: 200 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 74 °C Gęstość: 1,651 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00137258 Numer CAS: 13598-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-066-7 Jednostka: 2834 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,7346 |