Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu, anhydrous 99,0 ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
0404-1KGEA 1280 PLN
0404-1KG 0404-2.5KG 0404-500G 0404-12KG 0404-50KG
wodoroortofosforan (V) disodu, anhydrous 99,0 ACS
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Temp. topnienia: 250
Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride <0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.002%
Loss on drying @105 °C ≤0.2%
pH (5%, Water) @25 °C 8.7 − 9.3
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.005%