ortofosforan (V) sodu, anhydrous, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tri-Sodium phosphate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
13438.A1
13438.A7
13438.A1EA
440
PLN
13438.A1
13438.A7
ortofosforan (V) sodu, anhydrous, tech.
ortofosforan (V) sodu
CAS No.: 7601-54-9
Molecular Formula: Na3O4P
Formula Weight: 163.94
Physical Form: -100 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00003510
Formuła:
Na₃O₄P Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003510 Numer CAS: 7601-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8 Jednostka: 3262 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8662 |