Ortofosoforan trilitu ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10743.14
10743.22
10743.14EA
1510
PLN
10743.14
10743.22
Ortofosoforan trilitu ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Ortofosoforan trilitu
Purity: 99.99%
CAS No.: 10377-52-3
Molecular Formula: Li3PO4
Formula Weight: 115.79
Physical Form: Powder
Density: 2.54
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 837°
MDL No.: MFCD00016187
Formuła:
Li₃O₄P Temp. topnienia: 837 °C Gęstość: 2,54 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016187 Numer CAS: 10377-52-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-823-0 |