Heksafluorofosforan sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20898.06
B20898.14
B20898.22
B20898.06EA
328
PLN
B20898.06
B20898.14
B20898.22
Heksafluorofosforan sodu ≥98%
Heksafluorofosforan sodu
Purity: 98%
CAS No.: 21324-39-0
Molecular Formula: NaPF6
Formula Weight: 167.95
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
F₆NaP Temp. topnienia: >200 °C Gęstość: 2,37 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011122 Numer CAS: 21324-39-0 Numer WE (dawny EINECS): 244-333-1 Jednostka: 3260 ADR: 8,II |