difosforan tetrasodowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17546.0B
A17546.30
A17546.0BEA
494
PLN
A17546.0B
A17546.30
difosforan tetrasodowy ≥98%
difosforan tetrasodowy
Purity: 98%
CAS No.: 7722-88-5
Molecular Formula: Na4O7P2
Formula Weight: 265.90
Melting Point: 988°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00003513
Formuła:
Na₄O₇P₂ Temp. topnienia: 988 °C Gęstość: 2,534 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003513 Numer CAS: 7722-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-767-1 Klasyfikacja Merck : 14,9240 |