Drukuj
Wodorotlenek sodu
Dostawca: WTW
Niebezpieczeństwo
715-3224EA 368 PLN
715-3224
Wodorotlenek sodu
Wodorotlenek sodu
Sodium hydroxide pellets is used as the carbon dioxide absorbent for BOD measurements
  • Product category: PC21 laboratory chemicals
  • Process category: PROC15 use as laboratory reagent
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 319 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627