Drukuj
Wodorotlenek sodu ≥98.0% (by titrimetric analysis), pellets, Puriss. p.a. ACS analytical reagent (max. 0.02% K), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
71690-500G 71690-1KG 71690-5KG 71690-10KG
71690-500GEA 160 PLN
71690-500G 71690-1KG 71690-5KG HONC71690-10KG
Wodorotlenek sodu ≥98.0% (by titrimetric analysis), pellets, Puriss. p.a. ACS analytical reagent (max. 0.02% K), Fluka™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.390 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 319 °C
Gęstość: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Silver (Ag) Max. 0.0005 %
Aluminium (Al) Max. 0.0005 %
Barium (Ba) Max. 0.0005 %
Bismuth (Bi) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Mercury (Hg) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Lithium (Li) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.0005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Strontium (Sr) Max. 0.0005 %
Thallium (Tl) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Ag) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.0003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)