Drukuj
Wodorotlenek sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
71687-100G 71687-500G
SIAL71687-100GEA 187 PLN
SIAL71687-100G SIAL71687-500G
Wodorotlenek sodu, Sigma-Aldrich®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 323 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627