Drukuj
Wodorotlenek sodu 97, beads 20-40 mesh, reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
367176-12KG 367176-2.5KG
367176-12KGEA 1010 PLN
367176-12KG 367176-2.5KG
Wodorotlenek sodu 97, beads 20-40 mesh, reagent
Wodorotlenek sodu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.390 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 319 °C
Gęstość: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form beads
Assay Min. 96.5 %
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 2.5 %
Granulation complying
Particle Size 20-40 mesh
Vapor Pressure <18 mmHg ( 20 °C)