Wodorotlenek sodu ≥98%, pellets, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
28245.265EA
159
PLN
28245.265
28245.298
28245.367
28245.460
Wodorotlenek sodu ≥98%, pellets, GPR RECTAPUR®
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 323 °C Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 1.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 20 ppm |
SiO4 (as SiO2) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.1 % |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |