Drukuj
Wodorotlenek sodu 97,0, shots, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
28240.292EA 169 PLN
28240.292 28240.361 28240.460
Wodorotlenek sodu 97,0, shots, TECHNICAL
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97.0 %
Sodium carbonate Max. 1.5 %