Drukuj
Wodorotlenek sodu NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
3718-32EA 540 PLN
3718-32 3718-37 3718-10EU 3718-QS
Wodorotlenek sodu NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 323 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets BP/ Ph. Eur. Chemical Specifications
Appearance of solution passes test
Assay 95.0 - 100.5 %
Carbonates max. 2.0 %
Chlorides max. 200 ppm
Heavy Metals max. 0.003 %
Identification A passes test
Identification B passes test
Iron max. 10 ppm
Sulphates max. 200 ppm
Meets JP Chemical Specifications
Chloride max. 0.050 %
Clarity and Color of Solution passes test
Identification 1 passes test
Identification 2 passes test
Mercury passes test
Potassium passes test
Sodiumcarbonate max. 3.0 %
Identification passes test
Insoluble substances and organic matters passes test