Drukuj
Wodorotlenek sodu, BAKER, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
0405.1000EA 223 PLN
0405.1000 0405.5000 0405.9025
Wodorotlenek sodu, BAKER, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 323 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 97.0 - 100.5 %
Appearance of solution passes test
Carbonate (as Na2CO3) max. 2.0 %
Chlorides (as Cl) max. 50 ppm
Iron (Fe) max. 10 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 20 ppm
Identification passes test
Sulfates (as SO4) max. 50 ppm
Additional Specification(s):
Potassium (K) passes test