Drukuj
Wodorotlenek sodu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
0402.0500EA 159 PLN
0402.0500 0402.1000 0402.5000
Wodorotlenek sodu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 323 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 98 %
Carbonate (as Na2CO3) max. 1 %
Potassium (K) max. 0.05 %
Silica (SiO2) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)Aluminium (Al) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Calcium (Ca) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) max. 10
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Nickel (Ni) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Sulfate (SO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Total Nitrogen (N) max. 3