Drukuj
Wodorotlenek sodu, pellets Ph. Eur., J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
0290.1000EA 0 PLN
0290.1000 0290.9025PE
Wodorotlenek sodu, pellets Ph. Eur., J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Ph. Eur. Chemical Specification(s):
Appearance of solution passes test
Assay 97.0 - 100.5 %
Carbonates max. 2.0 %
Chlorides max. 200 ppm
Heavy Metals max. 20 ppm
Identification passes test
Iron max. 10 ppm
Sulphates max. 200 ppm
Additional Specification(s):
NF Insoluble substances and organic matters passes test
NF Potassium passes test
Bulk Pharmaceutical Chemical
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
For manufacturing, processing or repacking