Wodorotlenek sodu ≥97%, grudki ACS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
0583-12KGEA
4060
PLN
0583-12KG
0583-5KG
0583-1KG
0583-500G
0583-50KG
Wodorotlenek sodu ≥97%, grudki ACS
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 323 °C Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.005% |
Heavy metals | ≤0.002% |
Iron | ≤0.001% |
Magnesium | ≤0.002% |
Mercury | ≤0.1 ppm |
Nickel | ≤0.001% |
Nitrogen compounds | ≤0.001% |
Phosphate | ≤0.001% |
Potassium | ≤0.02% |
Purity | ≥97% |
Sodium carbonate | ≤1% |
Sulphate | ≤0.003% |