Wodorotlenek sodu, beads, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
0173-1KGEA
717
PLN
0173-1KG
0173-5KG
Wodorotlenek sodu, beads, Reagent Grade
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 Temp. topnienia: 323 Gęstość: 2.13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1823 ADR: 8 II REACH: 01-2119457892-27 Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride | ≤0.05% |
Heavy Metals | ≤0.006% |
Potassium | ≤0.1% |
Purity | >98.5% |
Sodium Carbonate | ≤0.90% |
Sulphate | ≤0.005% |