Wodorotlenek sodu 97, pearl
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
B24414.0E
B24414.36
B24414.0EEA
508
PLN
B24414.0E
B24414.36
Wodorotlenek sodu 97, pearl
Wodorotlenek sodu
Purity: 97%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 318°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 °C Temp. topnienia: 318 °C Gęstość: 2.13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1823 ADR: 8 II REACH: 01-2119457892-27 Klasyfikacja Merck : 14,8627 |