Wodorotlenek sodu 98%, grudki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16037.36
A16037.0E
A16037.0C
A16037.36EA
271
PLN
A16037.36
A16037.0E
A16037.0C
Wodorotlenek sodu 98%, grudki
Wodorotlenek sodu
Purity: 98%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 318°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 1390 °C Temp. topnienia: 318 °C Gęstość: 2,13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Klasyfikacja Merck : 14,8627 |