Drukuj
Wodorotlenek sodu, bezwodny ≥97.0% ACS low chloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
13455.22 13455.36 13455.A3 13455.A9 13455.F6
13455.22EA 358 PLN
13455.22 13455.36 13455.A3 13455.A9 13455.F6
Wodorotlenek sodu, bezwodny ≥97.0% ACS low chloride
Wodorotlenek sodu
Purity: 97.0% min CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Pellets Density: 2.13 pH: 14 Melting Point: 318° Boiling Point: 1390° Solubility: Soluble in water, alcohol and glycerol Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
In chemical manufacture, rayon and cellophane, as a neutralizing agent in petroleum refining, in pulp, paper detergents and textiles, and as a lab reagent. NaOH solutions precipitate most metals as hydroxides from aqueous solutions of the metal salts
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 1390 °C
Temp. topnienia: 318 °C
Gęstość: 2,13
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,8627