Drukuj
wodorotlenek litu, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05691.0100 1.05691.1000
1.05691.0100EA 684 PLN
1.05691.0100 1.05691.1000
wodorotlenek litu, Supelco®
wodorotlenek litu
Formuła: LiOH
Temp. Wrzenia: 924 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 462 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011095
Numer CAS: 1310-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4
Jednostka: 2680
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,05556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 462 °C
Molar Mass 23.95 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Density 2.54 g/cm3
pH 12 (50 g/l, H2O, 50 °C)