wodorotlenek litu, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13407.22
13407.36
13407.14
13407.22EA
557
PLN
13407.22
13407.36
13407.14
wodorotlenek litu, anhydrous 98%
wodorotlenek litu
Purity: 98%
CAS No.: 1310-65-2
Molecular Formula: LiOH
Formula Weight: 23.95
Physical Form: -4+14 Mesh
Density: 2.54
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 462°
Boiling Point: 924°
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00011095
Formuła:
LiOH MW: 23.95 g/mol Temp. Wrzenia: 924 °C Temp. topnienia: 462 Gęstość: 2.54 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011095 Numer CAS: 1310-65-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4 Jednostka: 2680 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,5534 |