Drukuj
wodorotlenek litu, anhydrous 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
379181000 379185000 379180025
ACRO379181000EA 458 PLN
ACRO379181000 ACRO379185000 ACRO379180025
wodorotlenek litu, anhydrous 98%, pure
wodorotlenek litu
Formuła: LiOH
MW: 23.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 924
Temp. topnienia: 462 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011095
Numer CAS: 1310-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4
Jednostka: 2680
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %