Cyjanian sodu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12413.0E
A12413.22
A12413.36
A12413.0EEA
1150
PLN
A12413.0E
A12413.22
A12413.36
Cyjanian sodu 95%
Cyjanian sodu
Purity: 95%
CAS No.: 917-61-3
Molecular Formula: NaOCN
Formula Weight: 65.01
Melting Point: 550°
Beilstein Reference: 3594963
Merck Reference: 14,8604
MDL No.: MFCD00011121
Formuła:
CNNaO Temp. topnienia: 550 °C Gęstość: 1,89 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011121 Numer CAS: 917-61-3 Numer WE (dawny EINECS): 213-030-6 Klasyfikacja Merck : 14,8604 |