Cyjanian potasu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04957.0100
8.04957.1000
8.04957.0100EA
143
PLN
8.04957.0100
8.04957.1000
Cyjanian potasu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Cyjanian potasu
Formuła:
CKNO Temp. topnienia: 315…316 °C Gęstość: 2,056 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011411 Numer CAS: 590-28-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-676-3 Klasyfikacja Merck : 12,07788 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 750 g/l (20 °C) |
Melting Point | 314 - 316 °C |
Molar Mass | 81.12 g/mol |
Bulk Density | 870 kg/m3 |
Density | 2.056 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |