Drukuj
Cyjanian potasu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
33356.22 33356.36 33356.A3
33356.22EA 286 PLN
33356.22 33356.36 33356.A3
Cyjanian potasu ≥97%
Cyjanian potasu
Purity: 97% CAS No.: 590-28-3 Molecular Formula: KOCN Formula Weight: 81.12 Physical Form: Crystalline Density: 2.056 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 700-900° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,7625 MDL No.: MFCD00011411
Formuła: CKNO
Gęstość: 2,056
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011411
Numer CAS: 590-28-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-676-3
Klasyfikacja Merck : 14,7625