Cyjanian potasu 97%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
201110010
201115000
201111000
ACRO201110010EA
524
PLN
ACRO201110010
ACRO201115000
ACRO201111000
Cyjanian potasu 97%, czysty
Cyjanian potasu
Formuła:
CKNO Temp. topnienia: 315 °C Gęstość: 2,056 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011411 Numer CAS: 590-28-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-676-3 Klasyfikacja Merck : 12,07788 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
Potassium carbonate | ≤3 % |