Nadtlenek sodu ≥93.0%, proszek, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
27996.230EA
1900
PLN
27996.230
27996.296
Nadtlenek sodu ≥93.0%, proszek, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Nadtlenek sodu
Formuła:
Na₂O₂ Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,805 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003497 Numer CAS: 1313-60-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-209-4 Jednostka: 1504 ADR: 5.1,I Klasyfikacja Merck : 13,08728 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 93.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 40 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |