Nadtlenek sodu ≥93%, granulki, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
27995.293EA
4050
PLN
27995.293
27995.260
Nadtlenek sodu ≥93%, granulki, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Nadtlenek sodu
Formuła:
Na₂O₂ Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,805 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003497 Numer CAS: 1313-60-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-209-4 Jednostka: 1504 ADR: 5.1,I Klasyfikacja Merck : 13,08728 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 93 % |
Identification | Passes test |
Mean diameter | 0.3 to 2.0 mm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 | Max. 0.025 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |