Drukuj
Nadtlenek sodu ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
31445-100GEA 521 PLN
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
Nadtlenek sodu ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Nadtlenek sodu
Formuła: Na₂O₂
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 660 °C
Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003497
Numer CAS: 1313-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-209-4
Jednostka: 1504
ADR: 5.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,08728
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 95.0 %
Aluminium (Al) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.003 %