Nadtlenek sodu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13306.18
L13306.30
L13306.0B
L13306.18EA
419
PLN
L13306.18
L13306.30
L13306.0B
Nadtlenek sodu 95%
Nadtlenek sodu
Purity: 95%
CAS No.: 1313-60-6
Molecular Formula: Na2O2
Formula Weight: 77.98
Melting Point: 460° dec.
Merck Reference: 14,8655
MDL No.: MFCD00003497
Formuła:
Na₂O₂ Gęstość: 2,805 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003497 Numer CAS: 1313-60-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-209-4 Jednostka: 1504 ADR: 5.1,I Klasyfikacja Merck : 14,8655 |