Drukuj
Nadtlenek sodu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
207700250 207701000 207705000 207700025
ACRO207700250EA 229 PLN
ACRO207700250 ACRO207701000 ACRO207705000 ACRO207700025
Nadtlenek sodu 96%
Nadtlenek sodu
Formuła: Na₂O₂
Gęstość: 2,8 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003497
Numer CAS: 1313-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-209-4
Jednostka: 1504
ADR: 5.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,08728
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm