Drukuj
Nadtlenek litu 95
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
13421.22 13421.36
13421.22EA 3700 PLN
13421.22 13421.36
Nadtlenek litu 95
Nadtlenek litu
Purity: 95% CAS No.: 12031-80-0 Molecular Formula: Li2O2 Formula Weight: 45.88 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to off-white Odour: Odourless UN No.: 1472 MDL No.: MFCD00016184
Formuła: Li₂O₂
MW: 45.88 g/mol
Gęstość: 1.2063 g/cm³ (18 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016184
Numer CAS: 12031-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-758-0
Jednostka: 1472
ADR: 5.1 II