Drukuj
Ponadtlenek potasu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium dioxide
355420250 355425000
ACRO355420250EA 284 PLN
ACRO355420250 ACRO355425000
Ponadtlenek potasu
Ponadtlenek potasu
Formuła: KO₂
MW: 71.1 g/mol
Temp. topnienia: 400 °C
Gęstość: 2.14
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082411
Numer CAS: 12030-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 234-746-5
Jednostka: 2466
ADR: 5.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder or chunks
Oxygen (O) ≥215 cm³/g O2-content