Drukuj
Złącza przewodów rurowych, proste, BOLA
Dostawca: Bohlender
D575-08 D575-06 D575-04 D575-02
BOHLD575-08EA 62.5 PLN
BOHLD575-08 BOHLD575-06 BOHLD575-04 BOHLD575-02
Złącza przewodów rurowych, proste, BOLA
Okucia i złącza
Straight fitting, made of PTFE, with two connectors for elastic tubing (e.g. Viton®, Tygon®, silicone).
  • Universal chemical resistance
  • Maximum temperature up to 250 °C
  • Suitable for vacuum