Tlenek dilitu ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12057-24-8
Molecular Formula: Li2O
Formula Weight: 29.88
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 2.013
Melting Point: 1427°
Merck Reference: 14,5538
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00016183
Ceramics and special glass formulations, carbon dioxide absorbent
Formuła:
Li₂O Temp. topnienia: 1427 °C Gęstość: 2,013 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016183 Numer CAS: 12057-24-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-019-5 Jednostka: 3262 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,5538 |