Drukuj
Komory zliczeniowe wg. Sedgewick
Dostawca: MARIENFELD
0611300 0611400
MARI0611300EA 3200 PLN
MARI0611300 MARI0611400
Komory zliczeniowe wg. Sedgewick
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
Counting chambers according to Sedgewick for particles and microorganisms in transparent liquids.
A cell is ruled in a grid subdividing 1,0 ml into 1000 μl.
Dodatkowe informacje: Supplied with a cover glass.