Drukuj
Komora zliczeniowa, McMaster
Dostawca: MARIENFELD
0611141 0335001
631-0695EA 1540 PLN
631-0695 MARI0335001
Komora zliczeniowa, McMaster
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
This cell counter is suitable for liquid media.
  • Three counting grids and spare cover glass
  • Pair of clamps to fix the cover glass
  • Ground edges and rounded corners